(S)-4-Benzyl-3-morpholinecarboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR470023-100MG
APOSOR470023-100MGEA
0
EUR
APOSOR470023-100MG
(S)-4-Benzyl-3-morpholinecarboxylic acid ≥98%
(S)-4-Benzyl-3-morpholinecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06799463 CAS-Nummer: 1235011-96-7 |