N-Isopropyl-4-nitrobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470027-5G
APOSOR470027-5GEA
397
EUR
APOSOR470027-5G
N-Isopropyl-4-nitrobenzylamine
N-Isopropyl-4-nitrobenzylamine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 194,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08757581 CAS-Nummer: 202934-58-5 |