Methyl 3-(1-Imidazolyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470028-5G
APOSOR470028-5GEA
337
EUR
APOSOR470028-5G
Methyl 3-(1-Imidazolyl)benzoate
Methyl 3-(1-Imidazolyl)benzoate
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198856 CAS-Nummer: 335255-85-1 |