1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470030-1G
APOSOR470030-1GEA 357 EUR
APOSOR470030-1G
1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 216,236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01012887
CAS-Nummer: 91392-33-5