1-Boc-4-[(6-chloro-3-pyridazinyl)amino]piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470033-5G
APOSOR470033-5GEA
499
EUR
APOSOR470033-5G
1-Boc-4-[(6-chloro-3-pyridazinyl)amino]piperidine
1-Boc-4-[(6-chloro-3-pyridazinyl)amino]piperidine
Formel:
C₁₄H₂₁ClN₄O₂ Molecular Weight: 312,795 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607520 CAS-Nummer: 939986-10-4 |