Methyl 3-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470034-5G
APOSOR470034-5GEA 367 EUR
APOSOR470034-5G
Methyl 3-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Methyl 3-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 232,235 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12198871
CAS-Nummer: 1166756-75-7