Ethyl 3-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470035-5G
APOSOR470035-5GEA
367
EUR
APOSOR470035-5G
Ethyl 3-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Ethyl 3-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198872 CAS-Nummer: 1166756-76-8 |