Methyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470036-5G
APOSOR470036-5GEA
367
EUR
APOSOR470036-5G
Methyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Methyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198873 CAS-Nummer: 196301-95-8 |