Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470037-5G
APOSOR470037-5GEA
367
EUR
APOSOR470037-5G
Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Molecular Weight: 246,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198874 CAS-Nummer: 1166756-79-1 |