(3aR,6aR)-1-Methyl-5-ethoxycarbonylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470040-1G
APOSOR470040-1GEA
672
EUR
APOSOR470040-1G
(3aR,6aR)-1-Methyl-5-ethoxycarbonylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
(3aR,6aR)-1-Methyl-5-ethoxycarbonylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 198,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198888 CAS-Nummer: 1417789-32-2 |