2-Acetamido-4-methoxy-5-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470042-5G
APOSOR470042-5GEA
561
EUR
APOSOR470042-5G
2-Acetamido-4-methoxy-5-nitrotoluene
2-Acetamido-4-methoxy-5-nitrotoluene
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198895 CAS-Nummer: 361162-90-5 |