Ethyl 6-(1-Pyrrolidyl)pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470045-5G
APOSOR470045-5GEA
916
EUR
APOSOR470045-5G
Ethyl 6-(1-Pyrrolidyl)pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-(1-Pyrrolidyl)pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 220,268 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198900 CAS-Nummer: 1166756-92-8 |