Ethyl 6-Morpholinopyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470046-5G
APOSOR470046-5GEA
713
EUR
APOSOR470046-5G
Ethyl 6-Morpholinopyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-Morpholinopyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198901 CAS-Nummer: 1061750-15-9 |