Ethyl 2-(Methylsulphonyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470054-5G
APOSOR470054-5GEA
804
EUR
APOSOR470054-5G
Ethyl 2-(Methylsulphonyl)nicotinate
Ethyl 2-(Methylsulphonyl)nicotinate
Formel:
C₉H₁₁NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12828713 CAS-Nummer: 1186663-29-5 |