2-[4-(Cyclopentyloxy)phenyl]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470056-5G
APOSOR470056-5GEA
601
EUR
APOSOR470056-5G
2-[4-(Cyclopentyloxy)phenyl]acetonitrile
2-[4-(Cyclopentyloxy)phenyl]acetonitrile
Formel:
C₁₃H₁₅NO Molecular Weight: 201,264 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08166709 CAS-Nummer: 900137-13-5 |