5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470057-5G
APOSOR470057-5GEA 1120 EUR
APOSOR470057-5G
5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
Formel: C₁₀H₁₃N₃
Molecular Weight: 175,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18375232
CAS-Nummer: 1261268-91-0