3-Bromo-4-piperazinobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470063-5G
APOSOR470063-5GEA 804 EUR
APOSOR470063-5G
3-Bromo-4-piperazinobenzoic acid
3-Bromo-4-piperazinobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₃BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110935
CAS-Nummer: 1131594-67-6