4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470065-5G
APOSOR470065-5GEA 1180 EUR
APOSOR470065-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13191609
CAS-Nummer: 1197193-03-5