2-Chloro-4-piperazinobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470072-5G
APOSOR470072-5GEA
804
EUR
APOSOR470072-5G
2-Chloro-4-piperazinobenzoic acid
2-Chloro-4-piperazinobenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12198409 CAS-Nummer: 74803-84-2 |