Methyl 1-Benzyl-2-piperidineacetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470076-5G
APOSOR470076-5GEA
713
EUR
APOSOR470076-5G
Methyl 1-Benzyl-2-piperidineacetate
Methyl 1-Benzyl-2-piperidineacetate
Formel:
C₁₅H₂₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13191628 CAS-Nummer: 247259-32-1 |