1-Benzyl-2-piperidineacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470077-5G
APOSOR470077-5GEA
804
EUR
APOSOR470077-5G
1-Benzyl-2-piperidineacetic acid
1-Benzyl-2-piperidineacetic acid
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12869983 CAS-Nummer: 1184689-45-9 |