Methyl-5-bromo-2-(methylsulphonyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470078-5G
APOSOR470078-5GEA
1010
EUR
APOSOR470078-5G
Methyl-5-bromo-2-(methylsulphonyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-bromo-2-(methylsulphonyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Formel:
C₇H₇BrN₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100780 CAS-Nummer: 1060795-14-3 |