N-(4-Pyridinylmethyl)cyclohexanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470081-5G
APOSOR470081-5GEA
0
EUR
APOSOR470081-5G
N-(4-Pyridinylmethyl)cyclohexanamine
N-(4-Pyridinylmethyl)cyclohexanamine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ Molecular Weight: 190,285 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00980823 CAS-Nummer: 128802-98-2 |