3-Aminophthalic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470092-25G
APOSOR470092-25GEA
97.3
EUR
APOSOR470092-25G
3-Aminophthalic acid hydrochloride
3-Aminophthalic acid hydrochloride
Formel:
C₈H₈ClNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017644 CAS-Nummer: 6946-22-1 |