3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470093-1G
OR470093-5G
APOSOR470093-1GEA
214
EUR
APOSOR470093-1G
APOSOR470093-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
3-(2-Methoxyphenoxy)propylamine
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05053657 CAS-Nummer: 3245-88-3 |