N-[4-(5-Aminobenzimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470115-1G
APOSOR470115-1GEA
397
EUR
APOSOR470115-1G
N-[4-(5-Aminobenzimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
N-[4-(5-Aminobenzimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
Formel:
C₂₀H₁₆N₄O Molecular Weight: 328,367 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375244 CAS-Nummer: 1027155-76-5 |