2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470128-5G
APOSOR470128-5GEA
591
EUR
APOSOR470128-5G
2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
2-(Boc-amino)ethoxylbenzonitrile
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₃ Molecular Weight: 262.304 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18070983 CAS-Nummer: 263409-80-9 |