3-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470133-5G
APOSOR470133-5GEA
591
EUR
APOSOR470133-5G
3-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
3-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18070988 CAS-Nummer: 252263-98-2 |