1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470134-25G
OR470134-5G
OR470134-10G
APOSOR470134-25GEA
1060
EUR
APOSOR470134-25G
APOSOR470134-5G
APOSOR470134-10G
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Formel:
C₈H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18070994 CAS-Nummer: 1515-84-0 |