4,5-Isoxazoledicarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470135-5G
APOSOR470135-5GEA
306
EUR
APOSOR470135-5G
4,5-Isoxazoledicarbonitrile
4,5-Isoxazoledicarbonitrile
Formel:
C₅HN₃O Molecular Weight: 119,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18070995 CAS-Nummer: 1256633-32-5 |