2-(Methylsulphonamido)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470136-5G
APOSOR470136-5GEA
601
EUR
APOSOR470136-5G
2-(Methylsulphonamido)phenylacetonitrile
2-(Methylsulphonamido)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂S Molecular Weight: 210.253 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18070996 CAS-Nummer: 36268-70-9 |