Sodium 3-Cyanopropane-1-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470147-5G
APOSOR470147-5GEA
1010
EUR
APOSOR470147-5G
Sodium 3-Cyanopropane-1-sulphonate
Sodium 3-Cyanopropane-1-sulphonate
Formel:
C₄H₆NO₃S·Na Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071013 CAS-Nummer: 35880-67-2 |