3-Methoxypropane-1-sulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470148-5G
APOSOR470148-5GEA
1010
EUR
APOSOR470148-5G
3-Methoxypropane-1-sulphonic acid
3-Methoxypropane-1-sulphonic acid
Formel:
C₄H₁₀O₄S Molecular Weight: 154,185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071014 CAS-Nummer: 51980-59-7 |