1-Methylpiperidine-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470150-5G
APOSOR470150-5GEA 997 EUR
APOSOR470150-5G
1-Methylpiperidine-4-carbohydrazide
1-Methylpiperidine-4-carbohydrazide
Formel: C₇H₁₅N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13188558
CAS-Nummer: 176178-88-4