1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR470154-1G
APOSOR470154-1GEA
214
EUR
APOSOR470154-1G
1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Iodo-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₇IO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955957 CAS-Nummer: 64984-08-3 |