Methyl 4-(2-Ethoxy-2-oxoethylamino)butanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470157-5G
APOSOR470157-5GEA
601
EUR
APOSOR470157-5G
Methyl 4-(2-Ethoxy-2-oxoethylamino)butanoate
Methyl 4-(2-Ethoxy-2-oxoethylamino)butanoate
Formel:
C₉H₁₇NO₄ Molecular Weight: 203,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12148722 CAS-Nummer: 1183267-12-0 |