(R)-2-(N-Cbz-3-pyrrolidinyl)-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470160-1G
APOSOR470160-1GEA
794
EUR
APOSOR470160-1G
(R)-2-(N-Cbz-3-pyrrolidinyl)-2-propanol
(R)-2-(N-Cbz-3-pyrrolidinyl)-2-propanol
Formel:
C₁₅H₂₁NO₃ Molecular Weight: 263.332 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071038 CAS-Nummer: 1417789-56-0 |