(R)-1-Cbz-3-pyrrolidinecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470161-1G
APOSOR470161-1GEA
561
EUR
APOSOR470161-1G
(R)-1-Cbz-3-pyrrolidinecarboxamide
(R)-1-Cbz-3-pyrrolidinecarboxamide
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878793 CAS-Nummer: 1217835-98-7 |