Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470163-5G
APOSOR470163-5GEA
601
EUR
APOSOR470163-5G
Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 268,739 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071042 CAS-Nummer: 1256633-29-0 |