Ethyl 3-(Methylsulphonyl)pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470164-5G
APOSOR470164-5GEA
1330
EUR
APOSOR470164-5G
Ethyl 3-(Methylsulphonyl)pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-(Methylsulphonyl)pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₉H₁₁NO₄S Molecular Weight: 229,253 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071045 CAS-Nummer: 1256633-19-8 |