Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470165-5G
APOSOR470165-5GEA 1330 EUR
APOSOR470165-5G
Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Ethyl 5,8-Dihydroxyimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Formel: C₉H₉N₃O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18071049
CAS-Nummer: 1256633-37-0