Ethyl 5,8-Dichloroimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470166-1G
APOSOR470166-1GEA
1330
EUR
APOSOR470166-1G
Ethyl 5,8-Dichloroimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Ethyl 5,8-Dichloroimidazo[1,5-a]pyrazine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₇Cl₂N₃O₂ Molecular Weight: 260,077 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071050 CAS-Nummer: 1256633-28-9 |