4,6-Dihydroxynicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470170-1G
OR470170-5G
APOSOR470170-1GEA
199
EUR
APOSOR470170-1G
APOSOR470170-5G
4,6-Dihydroxynicotinamide
4,6-Dihydroxynicotinamide
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651680 CAS-Nummer: 5466-41-1 |