6-Phenoxynicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470172-1G
OR470172-5G
APOSOR470172-1GEA
92.8
EUR
APOSOR470172-1G
APOSOR470172-5G
6-Phenoxynicotinonitrile
6-Phenoxynicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205454 CAS-Nummer: 99902-72-4 |