1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470181-1G
APOSOR470181-1GEA 601 EUR
APOSOR470181-1G
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₅N₃O·ClH
Molecular Weight: 205,685 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651697
CAS-Nummer: 1272756-01-0