1-(2-Methoxyethyl)-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470182-1G
APOSOR470182-1GEA
601
EUR
APOSOR470182-1G
1-(2-Methoxyethyl)-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
1-(2-Methoxyethyl)-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅N₃O₂·ClH Molecular Weight: 221,685 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651698 CAS-Nummer: 1272756-21-4 |