4-(4-Nitrophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470184-1G
APOSOR470184-1GEA
824
EUR
APOSOR470184-1G
4-(4-Nitrophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
4-(4-Nitrophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆N₂O₄S Molecular Weight: 250,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375281 CAS-Nummer: 4415-05-8 |