4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470186-1G
APOSOR470186-1GEA
601
EUR
APOSOR470186-1G
4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07377577 CAS-Nummer: 1261268-93-2 |