2-Amino-5-(3-bromophenyl)furan-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470188-5G
APOSOR470188-5GEA
804
EUR
APOSOR470188-5G
2-Amino-5-(3-bromophenyl)furan-3-carbonitrile
2-Amino-5-(3-bromophenyl)furan-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₇BrN₂O Molecular Weight: 263,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375284 CAS-Nummer: 1261268-89-6 |