Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470190-5G
APOSOR470190-5GEA
1010
EUR
APOSOR470190-5G
Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375285 CAS-Nummer: 1261268-76-1 |